FGFR Substrate
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P244-0001EA 210 EUR InStock
ALEXBML-P244-0001 ENZOBMLP2440001
FGFR Substrate
Protéines et Peptides
This peptide, KEAPEDLYKDFLTL, is derived from the KDR sequence and is a substrate for FGFR.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité