FGFR Substrate,Biotin
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P245-0001EA 268 EUR InStock
ALEXBML-P245-0001 ENZOBMLP2450001
FGFR Substrate,Biotin
Protéines et Peptides
This peptide, Biotin-Ahx-KEAPEDLYKDFLTL, is derived from the KDR sequence and is a substrate for FGFR.
The biotin allows peptide to be used in kinase assays with streptavidin-bound membranes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité