CDK5 substrate,Biotin
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP2640001EA 132 EUR InStock
ENZOBMLP2640001 ALEXBML-P264-0001
CDK5 substrate,Biotin
Protéines et Peptides
This peptide, Biotin-Ahx-PKTPKKAKKL, is derived from histone H1 and is a substrate for CDK5.
The biotin allows the peptide to be used in kinase assays with streptavidine-bound membranes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité