LRRKtide
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP2670001EA 154 EUR InStock
ENZOBMLP2670001 ALEXBML-P267-0001
LRRKtide
Protéines et Peptides
LRRK substrate
This peptide, RLGRDKYKTLRQIRQ, is derived from ezrin/moesin/radixin and is a substrate for LRRK kinase.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité