CdC2 Substrate (Biotin)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P272-0001EA 156 EUR InStock
ALEXBML-P272-0001 ENZOBMLP2720001
CdC2 Substrate (Biotin)
Protéines et Peptides
This peptide, (Ac-S)-PGRRRRK-biotin, is a substrate for CDC2 kinase.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité