YEEI Peptide (Biotin)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P302-0200EA 107 EUR InStock
ALEXBML-P302-0200 ENZOBMLP3020200
YEEI Peptide (Biotin)
Protéines et Peptides
Binds and activates src family kinases
This biotinylated probe binds to SH2 domains of Src family members including Src, Lck, and Fyn.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité