[pTyr1146] Insulin receptor (1142-1153)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-P315-0500EA 293 EUR InStock
ALEXBML-P315-0500 ENZOBMLP3150500
[pTyr1146] Insulin receptor (1142-1153)
Protéines et Peptides
Insulin receptor substrate
This phosphopeptide sequence, TRDIpYETDYYRK, corresponds to the insulin receptor regulatory region. Can be used as a tyrosine phosphatase substrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité