[pTyr1150] Insulin receptor (1142-1153)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP3160500EA 201.3 EUR InStock
ENZOBMLP3160500 ALEXBML-P316-0500
[pTyr1150] Insulin receptor (1142-1153)
Protéines et Peptides
PTP substrate
This phosphopeptide, TRDIYETDpYYRK, corresponds to the insulin receptor regulatory region. Can be used as a tyrosine phosphatase substrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité