[pTyr1146/1150] Insulin receptor (1142-1153)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP3210500EA 172.7 EUR InStock
ENZOBMLP3210500 ALEXBML-P321-0500
[pTyr1146/1150] Insulin receptor (1142-1153)
Protéines et Peptides
Insulin receptor substrate
This sequence, TRDIpYETDpYYRK, is from the insulin receptor ß-subunit cytoplasmic domain, inclusive of regulatory autophosphorylation sites Tyr1146, Tyr1150 and Tyr1151. The unphosphorylated version of this peptide has been used as an insulin receptor kinase substrate. The phosphorylated peptide has been used as a protein tyrosine phosphatase substrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité