[pTyr992] EGF receptor (988-998)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP3230001EA 247.5 EUR InStock
ENZOBMLP3230001 ALEXBML-P323-0001
[pTyr992] EGF receptor (988-998)
Protéines et Peptides
PTP1B substrate
This sequence, DADEpYLIPQQG, is from an autophosphorylation site (Tyr992) of epidermal growth factor receptor (EGFR). An excellent substrate for mammalian PTP1B with Km=3.9 µM ) and Yersinia PTPase. May be used in non-radioactive phosphatase assays incorporating the BIOMOL GREENTM reagent.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité