Salmon Calcitonin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP4200001 BMLP4200005
ENZOBMLP4200001EA 139 EUR InStock
ENZOBMLP4200001 ENZOBMLP4200005
Salmon Calcitonin
Protéines et Peptides
Reduces blood calcium
Calcium-regulating peptide hormone released from the thyroid. Lowers calcium concentration in the blood and decreases bone resorption by osteoclasts. Used for therapeutic applications in osteoporosis. Salmon calcitonin peptide sequence differs from mammalian but is more potent.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité