Z-Leu-Arg-Gly-Gly-Amc
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP8010005EA 242 EUR InStock
ENZOBMLP8010005 ALEXBML-P801-0005
Z-Leu-Arg-Gly-Gly-Amc
Protéines et Peptides
Substrate for ubiquitin C-terminal hydrolases (UCHs)
Fluorogenic substrate for ubiquitin C-terminal hydrolases (UCHs), including UCH-L3 and Isopeptidase T. Sequence is based on the C-terminal residues of ubiquitin. Ex.: 380 nm Em.: 460 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité