Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLP8020005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLP8020005 ALEXBML-P802-0005
Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC
Protéines et Peptides
Proteasome substrate
Fluorogenic substrate for 20S proteasome (Prod. No. BML-PW8720) and other chymotrypsin-like proteases, as well as calpains. Ex.: 380 nm Em.: 460 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité