Human recombinant CREB binding protein (catalytic domain) (from E. coli)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-SE452-0100EA 593 EUR InStock
ALEXBML-SE452-0100 ENZOBMLSE4520100
Human recombinant CREB binding protein (catalytic domain) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Catalytic domain (aa 1319-1710) of human CBP.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité