Human recombinant MKP-2 (from insect cells (Sf9))
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLSE4620100EA 477.4 EUR InStock
ENZOBMLSE4620100 ALEXBML-SE462-0100
Human recombinant MKP-2 (from insect cells (Sf9))
Protéines et Peptides
Produced in Sf9 cells. Recombinant human MKP-2 fused at the N-terminus to a His-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité