Human Defensins (from Neutrophils)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-SE514-0050EA 293 EUR InStock
ALEXBML-SE514-0050 ENZOBMLSE5140050
Human Defensins (from Neutrophils)
Protéines et Peptides
alpha-defensins purified from human neutrophils. Defensins are short peptides secreted by neutrophils and epithelial cells as proproteins and activated by proteolysis.
  • Can be used in tissue culture or in-vivo
They have antibacterial, antiviral, and antifungal properties, and they promote immune response.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité