Human recombinant PKCtheta
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLSE5170005EA 339.9 EUR InStock
ENZOBMLSE5170005 ALEXBML-SE517-0005
Human recombinant PKCtheta
Protéines et Peptides
Produced in insect cells. Full length active enzyme fused at the N-terminus to a GST-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité