Human Recombinant MMP20 (catalytic domain) (from E. coli)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLSE5400010EA 508.2 EUR InStock
ENZOBMLSE5400010 ALEXBML-SE540-0010
Human Recombinant MMP20 (catalytic domain) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Active recombinant matrix metalloproteinase-20 (MMP-20, enamelysin) cloned from human cDNA. The enzyme consists of residues Tyr108-Phe276 (NM_004771), which comprises the catalytic domain of human MMP-20, with a C-terminal purification tag. This represents a naturally-occurring active form of MMP-20 which lacks the C-terminal hemopexin domain.
MMP-20 functions in tooth development and is implicated in cancer and oral pathology.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité