Human recombinant MMP-19 (catalytic domain)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-SE561-0010EA 429 EUR InStock
ALEXBML-SE561-0010 ENZOBMLSE5610010
Human recombinant MMP-19 (catalytic domain)
Protéines et Peptides
Produced in E.coli.
Active recombinant MMP-19. MMP-19 is expressed widely, and degrades aggrecan, fibronectin, type I gelatin, and basement membrane components such as laminin, nidogen, and type IV collagen. It is involved in angiogenesis, cancer, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, and psoriasis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité