([K11-only]Ub)n-ubiquitinylated Substrate
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLUW06200025EA 293.7 EUR InStock
ENZOBMLUW06200025 ALEXBMLUW06200025
([K11-only]Ub)n-ubiquitinylated Substrate
Protéines et Peptides
Protein components produced in E. coli. Synthesized enzymatically in vitro. (K11-only)Ubn-ubiquitinylated substrate protein was produced using K11-only mutant ubiquitin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité