Hepta-Ubiquitin (linear) (from E. coli)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBMLUW08000100EA 159 EUR InStock
ALEXBMLUW08000100 ENZOBMLUW08000100
Hepta-Ubiquitin (linear) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Linear polyubiquitin chains are useful tools for investigating, amongst other things, the specificity and reactivity of deubiquitinylating enzymes (DUBs) and the recognition and interaction of linear polyubiquitin modified proteins with by ubiquitin binding domain (UBDs) containing proteins.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité