Human recombinant SUMO activating enzyme E1 (from E. coli), His-tag
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBMLUW93300025EA 374 EUR InStock
ALEXBMLUW93300025 ENZOBMLUW93300025
Human recombinant SUMO activating enzyme E1 (from E. coli), His-tag
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Full length heterodimeric human SUMO-activating enzyme.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité