Human recombinant DLK1, HIS tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX2017640010 ALX2017640050
ENZOALX2017640010EA 286 EUR InStock
ENZOALX2017640010 ENZOALX2017640050
Human recombinant DLK1, HIS tag
Protéines et Peptides
Notch ligand
Produced by HEK 293 cells. DLK1 (Ala24-Pro297) is fused at the C-terminus to a His-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité