Human recombinant Activin-A
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX2018090010 ALX2018090100
ENZOALX2018090010EA 337.7 EUR InStock
ENZOALX2018090010 ENZOALX2018090100
Human recombinant Activin-A
Protéines et Peptides
Produced in E. coli.
  • Carrier-free
Non-glycosylated homodimer, containing two 117 amino acid chains.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité