Rat recombinant epidermal growth factor
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX2018120100EA 342.1 EUR InStock
ENZOALX2018120100 ALEXALX2018120100
Rat recombinant epidermal growth factor
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Non-glycosylated protein, containing 54 amino acids, with a molecular weight of 6.3 kDa.
  • Carrier-free
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité