Human recombinant Follistatin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX2018130020 ALX2018130100
ENZOALX2018130020EA 345.4 EUR InStock
ENZOALX2018130020 ENZOALX2018130100
Human recombinant Follistatin
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Non-glycosylated protein, containing 289 amino acids.
  • Carrier-free
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité