Human recombinant TARC
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX2018160100EA 952 EUR InStock
ALEXALX2018160100 ALEXALX2018160020 ENZOALX2018160020
Human recombinant TARC
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Non-glycosylated protein, containing 71 amino acids.
  • High purity
  • Carrier-free
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité