Mouse recombinant TGF-beta3
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX2018170010 ALX2018170100
ENZOALX2018170010EA 313.5 EUR InStock
ENZOALX2018170010 ENZOALX2018170100
Mouse recombinant TGF-beta3
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Non-glycosylated, disulfide-linked homodimer, containing two 112 amino acid chains.
  • High purity
  • Carrier-free
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité