Mouse recombinant IL-6
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX2018190010EA 355 EUR InStock
ALEXALX2018190010 ENZOALX2018190010
Mouse recombinant IL-6
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Non-glycosylated protein, containing 187 amino acids.
  • Carrier-free
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité