Mouse recombinant FGF basic
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX2018240010 ALX2018240050
ENZOALX2018240010EA 198 EUR InStock
ENZOALX2018240010 ENZOALX2018240050
Mouse recombinant FGF basic
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Non-glycosylated protein, containing 145 amino acids.
  • Carrier-free
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité