Recombinant Dengue NS1 ST1
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXENZPRT1040100EA 468 EUR InStock
ALEXENZPRT1040100 ENZOENZPRT1040100
Recombinant Dengue NS1 ST1
Protéines et Peptides
Dengue virus NS1 protein serotype 1 presented in its native folded state with all post-translational modifications to deliver optimal antigenicity.
Produced in HEK 293 cells. Dengue Viral NS1 Serotype 1 (DENV1-NS1) from strain Nauru/Western Pacific/1974.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité