Native alphaC. difficilealpha toxin A from ribotype 027
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOENZPRT1080002EA 927.3 EUR InStock
ENZOENZPRT1080002 ALEXENZPRT1080002
Native alphaC. difficilealpha toxin A from ribotype 027
Protéines et Peptides
Highly purifed preparation from hypervirulent ribotype 027
  • High potency
  • Minimal lot to lot variation
  • Single lot bulk quantites available
  • Lypohilized for ease of handling and long term stability
From Clostridium difficile, strain R20291 (Stoke Mandeville) ribotype 027.
Potent enterotoxin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité