Streptavidin (AP conjugate)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOENZPRT1191000EA 93.5 EUR InStock
ENZOENZPRT1191000 ALEXENZPRT1191000
Streptavidin (AP conjugate)
Protéines et Peptides
Native. Purified from Streptomyces avidinii (SA) and calf intestine (AP).
As part of the need to increase the sensitivity of your sandwich ELISA, this streptavidin AP conjugate can be used with your sandwich ELISA that utilizes a biotinylated detector antibody and the AMP'D® ELISA Signal Amplification kit (Prod. no. ENZ-KIT-100) which requires the presence of the AP as the conjugate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité