Human recombinant p62 (GST-tag),GST Tag
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXENZPRT1200050EA 489 EUR InStock
ALEXENZPRT1200050 ENZOENZPRT1200050
Human recombinant p62 (GST-tag),GST Tag
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Human p62 (1-440 aa) is fused to a N-terminal GST-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité