Human recombinant PDE5A
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXENZPRT1260010EA 582 EUR InStock
ALEXENZPRT1260010 ENZOENZPRT1260010
Human recombinant PDE5A
Protéines et Peptides
Produced in Sf9 insect cells. Recombinant human PDE5A (phosphodiesterase 5A) is fused at the C-terminus to a His-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité