Human recombinant IFN-alpha-2b (active)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOENZPRT1925010EA 1244.1 EUR InStock
ENZOENZPRT1925010 ALEXENZPRT1920010 ALEXENZPRT1925010 ENZOENZPRT1920010
Human recombinant IFN-alpha-2b (active)
Protéines et Peptides
Active enzyme with antiviral and antiproliferative properties.
Produced in HEK cells. The human cytokine (aa 24-188) is fused at the N-terminus to a FLAG®-tag followed by an 8 AA linker.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité