Human recombinant Renin (active)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOENZPRT1930010EA 237.6 EUR InStock
ENZOENZPRT1930010 ALEXENZPRT1930010
Human recombinant Renin (active)
Protéines et Peptides
Highly specific active enzyme cleaves angiotensinogen to yield angiotensin I
Produced in HEK cells. Mature Renin (aa 67-406) is fused at the N-terminus to a FLAG®-tag. Active form, does not contain prorenin peptide (aa 1-66).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité