Human recombinant Matriptase 2
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX2017521EA 499.4 EUR InStock
ENZOALX2017521 ALEXALX-201-752-1
Human recombinant Matriptase 2
Enzymes
Produced in Drosophila Schneider 2 (S2) cells. Recombinant human matriptase-2 (aa 78-811) is fused at the C-terminus to a V5-His-tag.
  • Trypsin-like serine protease.
Matriptase-2 is a potent negative regulator of hepcidin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité