Bovine guanylyl cyclase (soluble) (from Lung)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX202039C005EA 510 EUR InStock
ALEXALX202039C005 ENZOALX202039C005
Bovine guanylyl cyclase (soluble) (from Lung)
Enzymes
Isolated from bovine lung by an immunoaffinity method.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité