Recombinant Caspase (active) set lll
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX850243KI01EA 1900 EUR InStock
ALEXALX850243KI01 ENZOALX850243KI01
Recombinant Caspase (active) set lll
Enzymes
We recommend using 1 U per assay for analyzing caspase activity.
Active recombinant caspases are useful in screening caspase inhibitors, studying enzyme kinetics and regulation, determining substrate specificity, and as a positive control in caspase activity assays. 
Informations de commande: Contents: Contains 25 units each of the following caspases:
- Caspase-1 (active) (human) (recombinant), yellow cap
- Caspase-2 (active) (human) (recombinant), orange cap
- Caspase-3 (active) (human) (recombinant), red cap
- Caspase-6 (active) (human) (recombinant), violet cap
- Caspase-7 (active) (human) (recombinant), red cap
- Caspase-8 (active) (human) (recombinant), green cap
- Caspase-9 (active) (human) (recombinant), blue cap
- Caspase-10 (active) (human) (recombinant), amber cap
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité