Autocamtide-2-related inhibitory Peptide
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX151029M005EA 581.9 EUR InStock
ENZOALX151029M005 ALEXALX151029M005 ENZOALX151029M001 ALEXALX151029M001
Autocamtide-2-related inhibitory Peptide
Protéines et Peptides
CaM kinase II inhibitor
Highly specific and potent inhibitor of Ca²⁺/calmodulin-dependent protein kinase II without affecting cAMP-dependent protein kinase (PKA), protein kinase C (PKC) and Ca²⁺/calmodulin-dependent protein kinase IV.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité