Ras inhibitory peptide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX166001M001 ALX166001M005
ENZOALX166001M001EA 195 EUR InStock
ENZOALX166001M001 ENZOALX166001M005
Ras inhibitory peptide
Protéines et Peptides
The peptide sequence corresponds to amino acid residues 1149-1158 of the guanine nucleotide-releasing factor hSos1, which is essential for the control of Ras activity. Blocks the binding of hSos1 to human Grb2, a protein that binds to activated receptor tyrosine kinases.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité