Amastatin hydrochloride
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260003M001 ALX260003M005
ENZOALX260003M001EA 79.2 EUR InStock
ENZOALX260003M001 ENZOALX260003M005
Amastatin hydrochloride
Protéines et Peptides
Aminopeptidase inhibitor.
Competitive inhibitor of human serum aminopeptidase A, pig kidney leucine aminopeptidase, leucine aminopeptidase, tyrosine aminopeptidase, but not of aminopeptidase B. Has been used to potentiate the action of some bioactive peptides by inhibiting their degradation by aminopeptidases.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c027cab1cb9522802b1c6f1f7c25ebcea014f53&vid=971f345e22d75996e2397d3b589dcfafe7f11443&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité