Ac-YVAD-2,6-dimethylbenzoyloxymethylketone
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260016M001 ALX260016M005
ENZOALX260016M001EA 134.2 EUR InStock
ENZOALX260016M001 ENZOALX260016M005
Ac-YVAD-2,6-dimethylbenzoyloxymethylketone
Protéines et Peptides
Inhibitor of caspase-1 and -4
Irreversible, cell permeable inhibitor of caspase-1. Also inhibits caspase-4.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité