Ac-YVAD-AMC
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260024M001 ALX260024M005
ENZOALX260024M001EA 73.7 EUR InStock
ENZOALX260024M001 ENZOALX260024M005
Ac-YVAD-AMC
Protéines et Peptides
Caspase-1 inhibitor
Fluorgogenic caspase-1 substrate with a Km=14 µM. Ex.:340-360 nm, Em.:440-460 nm.Sequence is based on precursor interleukin-1beta Asp116 cleavage site for caspase-1.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité