Ac-YVAD-CHO
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260027M001 ALX260027M005
ENZOALX260027M001EA 90.2 EUR InStock
ENZOALX260027M001 ENZOALX260027M005
Ac-YVAD-CHO
Protéines et Peptides
Inhibitor of caspase-1 and -4
Potent and reversible inhibitor of caspase-1. Also inhibits caspase-4. Strongly inhibits anti-Fas induced apoptosis in L929-Fas cells.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité