Ac-YVAD-CMK
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260028M001 ALX260028M005
ENZOALX260028M001EA 124.3 EUR InStock
ENZOALX260028M001 ENZOALX260028M005
Ac-YVAD-CMK
Protéines et Peptides
Inhibitor of caspase-1 and -4
Irreversible, cell permeable inhibitor of caspase-1. Also inhibits caspase-4. Inhibits Fas-mediated apoptosis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité