Ac-DEVD-CHO
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260030M001 ALX260030M005
ENZOALX260030M001EA 96.8 EUR InStock
ENZOALX260030M001 ENZOALX260030M005
Ac-DEVD-CHO
Protéines et Peptides
Caspase-3 inhibitor
Highly specific, potent and reversible inhibitor of caspase-3. Ki<1 nM for purified caspase-3. IC50=0,2 nM for PARP cleavage in cultured human osteosarcoma cell extracts. In contrast, the caspase-1 (ICE) specific inhibitor YVAD-CHO has a Ki=12 µM for caspase-3 and IC50>10 µM for PARP cleavage in osteosarcoma cell extracts. The DEVD sequence is based on PARP cleavage site Asp-216 for caspase-3.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité