Ac-DEVD-pNA
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX260033M001EA 59.8 EUR InStock
ALEXALX260033M001 ENZOALX260033M001 ALEXALX260033M005 ENZOALX260033M005
Ac-DEVD-pNA
Protéines et Peptides
Caspase-3 inhibitor
Colorimetric substrate for caspase-3 (CPP32) (Km=9.7µM) and related cysteine proteases. Sequence is based on PARP (poly(ADPribose) polymerase) cleavage site Asp216 for caspase-3. Cleavage is monitored colorimetrically at 405nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité