Ac-AAVALLPAVLLALLAPDEVD-CHO
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX260046M001EA 139.7 EUR InStock
ENZOALX260046M001 ALEXALX260046M001 ALEXALX260046M005
Ac-AAVALLPAVLLALLAPDEVD-CHO
Protéines et Peptides
Caspase inhibitor
Reversible, cell permeable inhibitor of caspase-3. Also inhibits caspase-6, -7, -8 and -10.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité